Tisk…
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)methanamine
OR943848-1G OR943848-250MG
APOSOR943848-1GEA 22950 CZK
APOSOR943848-1G APOSOR943848-250MG
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine
Vzorec: C₈H₁₀N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09994896
CAS číslo: 1020033-70-8