Tisk…
N,1,5-Trimethyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943845-1G OR943845-250MG
APOSOR943845-1GEA 23580 CZK
APOSOR943845-1G APOSOR943845-250MG
N,1,5-Trimethyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
N,1,5-Trimethyl-1H-pyrazol-3-amine
Vzorec: C₆H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991545
CAS číslo: 646506-40-3