(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943822-1G
OR943822-5G
APOSOR943822-1GEA
7250
CZK
APOSOR943822-1G
APOSOR943822-5G
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O MW: 162.188 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09864458 CAS číslo: 178488-40-9 |