1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943811-1G
OR943811-250MG
APOSOR943811-1GEA
18420
CZK
APOSOR943811-1G
APOSOR943811-250MG
1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-ol 95%
1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-ol
Vzorec:
C₆H₈OS MW: 128,192 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09836745 CAS číslo: 2309-47-9 |