Tisk…
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943807-1G OR943807-250MG
APOSOR943807-1GEA 8240 CZK
APOSOR943807-1G APOSOR943807-250MG
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one
Vzorec: C₈H₇ClN₂O
MW: 182,607 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834137
CAS číslo: 76629-10-2