Tisk…
6-Cyano-4-chromanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943666-1G OR943666-250MG
APOSOR943666-1GEA 7310 CZK
APOSOR943666-1G APOSOR943666-250MG
6-Cyano-4-chromanone 95%
6-Cyano-4-chromanone
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05861625
CAS číslo: 214759-65-6