Tisk…
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943597-1G OR943597-250MG
APOSOR943597-1GEA 22950 CZK
APOSOR943597-1G APOSOR943597-250MG
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
N,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Vzorec: C₄H₇N₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00986507
CAS číslo: 38917-35-0