Tisk…
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943596-1G OR943596-250MG OR943596-5G
APOSOR943596-1GEA 5590 CZK
APOSOR943596-1G APOSOR943596-250MG APOSOR943596-5G
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine 95%
N-Benzyl-2-methylpropan-1-amine
Vzorec: C₁₁H₁₇N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00972061
CAS číslo: 42882-36-0