7-Amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
OR943560-1G
OR943560-250MG
APOSOR943560-1GEA
18420
CZK
APOSOR943560-1G
APOSOR943560-250MG
7-Amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile 95%
7-Amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₇N₅ MW: 173.175 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00206563 CAS číslo: 255389-59-4 |