Tisk…
2-Chloro-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-1-(indolin-1-yl)ethanone
OR943541-1G OR943541-250MG
APOSOR943541-1GEA 6220 CZK
APOSOR943541-1G APOSOR943541-250MG
2-Chloro-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(2,3-dihydro-indol-1-yl)-ethanone
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,646 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00099469
CAS číslo: 17133-48-1