Tisk…
2-(tert-Butyl)isonicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943509-1G OR943509-250MG
APOSOR943509-1GEA 6020 CZK
APOSOR943509-1G APOSOR943509-250MG
2-(tert-Butyl)isonicotinic acid 95%
2-(tert-Butyl)isonicotinic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113815
CAS číslo: 91940-84-0