Tisk…
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943498-1G OR943498-250MG
APOSOR943498-1GEA 23580 CZK
APOSOR943498-1G APOSOR943498-250MG
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
(1S)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659477
CAS číslo: 297730-25-7