Tisk…
(5-Chloro-2-methylphenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943490-1G OR943490-250MG
APOSOR943490-1GEA 2400 CZK
APOSOR943490-1G APOSOR943490-250MG
(5-Chloro-2-methylphenyl)methanol 95%
(5-Chloro-2-methylphenyl)methanol
Vzorec: C₈H₉ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111046
CAS číslo: 58966-29-3