Tisk…
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943470-1G OR943470-250MG
APOSOR943470-1GEA 20900 CZK
APOSOR943470-1G APOSOR943470-250MG
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine 95%
2-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanamine
Vzorec: C₇H₁₂N₂
MW: 124,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009753
CAS číslo: 83732-75-6