Tisk…
2-(Azetidin-1-yl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR943468-1G OR943468-250MG
APOSOR943468-1GEA 17490 CZK
APOSOR943468-1G APOSOR943468-250MG
2-(Azetidin-1-yl)ethanol 95%
2-(Azetidin-1-yl)ethanol
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743797
CAS číslo: 67896-18-8