Tisk…
6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR943451-250MG OR943451-1G OR943451-5G
APOSOR943451-250MGEA 695 CZK
APOSOR943451-250MG APOSOR943451-1G APOSOR943451-5G
6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
Vzorec: C₁₇H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698841
CAS číslo: 1769-84-2