1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943370-1G
OR943370-250MG
APOSOR943370-1GEA
21490
CZK
APOSOR943370-1G
APOSOR943370-250MG
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine 95%
1-(6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methanamine
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO MW: 177,243 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07403242 CAS číslo: 879063-08-8 |