Tisk…
3-Methyloxolan-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR943342-1G OR943342-250MG
APOSOR943342-1GEA 18820 CZK
APOSOR943342-1G APOSOR943342-250MG
3-Methyloxolan-3-ol 95%
3-Methyloxolan-3-ol
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102.132 g/mol
Bod varu: 76…80 °C (18 mm Hg)
Hustota: 1.032 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18332778
CAS číslo: 64360-69-6