Tisk…
5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943288-1G OR943288-250MG
APOSOR943288-1GEA 21490 CZK
APOSOR943288-1G APOSOR943288-250MG
5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pentyn-1-ol
Vzorec: C₉H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02012811
CAS číslo: 550302-87-9