Tisk…
5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943286-1G OR943286-250MG
APOSOR943286-1GEA 21490 CZK
APOSOR943286-1G APOSOR943286-250MG
5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
5-(1-Piperidinyl)-3-pentyn-1-ol
Vzorec: C₁₀H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02012810
CAS číslo: 104580-60-1