Tisk…
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943277-1G OR943277-5G
APOSOR943277-1GEA 2440 CZK
APOSOR943277-1G APOSOR943277-5G
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one
Vzorec: C₅H₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860143
CAS číslo: 516-09-6