Tisk…
Di(pyridin-3-yl)methanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943214-1G OR943214-250MG
APOSOR943214-1GEA 9330 CZK
APOSOR943214-1G APOSOR943214-250MG
Di(pyridin-3-yl)methanone 95%
Di(pyridin-3-yl)methanone
Vzorec: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,194 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01464076
CAS číslo: 35779-35-2