Tisk…
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943186-1G OR943186-250MG
APOSOR943186-1GEA 20900 CZK
APOSOR943186-1G APOSOR943186-250MG
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Vzorec: C₇H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845367
CAS číslo: 927413-64-7