6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine
OR943182-1G
OR943182-250MG
APOSOR943182-1GEA
19150
CZK
APOSOR943182-1G
APOSOR943182-250MG
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 95%
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Vzorec:
C₈H₈N₂O MW: 148,162 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18803474 CAS číslo: 1378699-89-8 |