Tisk…
3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR943164-1G OR943164-5G
APOSOR943164-1GEA 1620 CZK
APOSOR943164-1G APOSOR943164-5G
3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
3-Nitro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210.187 g/mol
Bod tání: 230…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069003
CAS číslo: 22888-56-8