Tisk…
2-Chloro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943132-1G OR943132-250MG
APOSOR943132-1GEA 2730 CZK
APOSOR943132-1G APOSOR943132-250MG
2-Chloro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-4-methoxy-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689881
CAS číslo: 22536-64-7