Tisk…
6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943102-5G
APOSOR943102-5GEA 3380 CZK
APOSOR943102-5G
6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine 95%
6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
MW: 187,037 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234191
CAS číslo: 1022641-52-6