Tisk…
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943093-1G OR943093-250MG
APOSOR943093-1GEA 12400 CZK
APOSOR943093-1G APOSOR943093-250MG
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile 95%
3-(Propan-2-yloxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09933572
CAS číslo: 363185-45-9