Tisk…
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943044-1G OR943044-5G
APOSOR943044-1GEA 5460 CZK
APOSOR943044-1G APOSOR943044-5G
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-4-methylphenyl)ethanone
Vzorec: C₉H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19204667
CAS číslo: 122710-21-8