Tisk…
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943040-1G OR943040-500MG
APOSOR943040-1GEA 38020 CZK
APOSOR943040-1G APOSOR943040-500MG
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₆BrNO₂
MW: 250.133 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22566236
CAS číslo: 1363380-84-0