Tisk…
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR943025-1G OR943025-250MG
APOSOR943025-1GEA 17990 CZK
APOSOR943025-1G APOSOR943025-250MG
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143.571 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955763
CAS číslo: 17228-63-6