Tisk…
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942967-1G OR942967-5G
APOSOR942967-1GEA 2530 CZK
APOSOR942967-1G APOSOR942967-5G
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11047716
CAS číslo: 874-27-1