Tisk…
Methyl 3-amino-5-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942899-1G OR942899-250MG
APOSOR942899-1GEA 8700 CZK
APOSOR942899-1G APOSOR942899-250MG
Methyl 3-amino-5-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-5-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈ClNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13689054
CAS číslo: 1026241-99-5