Tisk…
(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942763-1G OR942763-250MG
APOSOR942763-1GEA 8770 CZK
APOSOR942763-1G APOSOR942763-250MG
(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine 95%
(S)-1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-amine
Vzorec: C₈H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11973975
CAS číslo: 473732-95-5