Tisk…
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942749-1G OR942749-250MG
APOSOR942749-1GEA 3020 CZK
APOSOR942749-1G APOSOR942749-250MG
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15523524
CAS číslo: 176750-70-2