Tisk…
1-(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942695-1G OR942695-250MG
APOSOR942695-1GEA 18620 CZK
APOSOR942695-1G APOSOR942695-250MG
1-(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile 98%
1-(4-Hydroxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19692083
CAS číslo: 1073477-06-1