Tisk…
6-Methoxy-imidazo[1,2-b]pyridazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942662-1G OR942662-250MG
APOSOR942662-1GEA 20900 CZK
APOSOR942662-1G APOSOR942662-250MG
6-Methoxy-imidazo[1,2-b]pyridazine 95%
6-Methoxy-imidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₇H₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12913581
CAS číslo: 17240-33-4