Tisk…
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942656-1G OR942656-250MG
APOSOR942656-1GEA 10750 CZK
APOSOR942656-1G APOSOR942656-250MG
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26131872
CAS číslo: 127285-55-6