Tisk…
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942586-1G OR942586-250MG
APOSOR942586-1GEA 13860 CZK
APOSOR942586-1G APOSOR942586-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzonitrile
Vzorec: C₈H₇ClN₂
MW: 166,608 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16663224
CAS číslo: 20925-55-7