Tisk…
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942577-1G OR942577-250MG
APOSOR942577-1GEA 695 CZK
APOSOR942577-1G APOSOR942577-250MG
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16658689
CAS číslo: 1195251-29-6