Tisk…
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942500-1G OR942500-250MG
APOSOR942500-1GEA 11870 CZK
APOSOR942500-1G APOSOR942500-250MG
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00184668
CAS číslo: 3187-58-4