5-Chloro-2-(methylamino)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942472-1G
OR942472-250MG
APOSOR942472-1GEA
16340
CZK
APOSOR942472-1G
APOSOR942472-250MG
5-Chloro-2-(methylamino)phenol 95%
5-Chloro-2-(methylamino)phenol
Vzorec:
C₇H₈ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16998610 CAS číslo: 1243357-05-2 |