Tisk…
2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942456-1G OR942456-250MG
APOSOR942456-1GEA 6350 CZK
APOSOR942456-1G APOSOR942456-250MG
2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile 95%
2-Bromo-3-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrNO
MW: 198,017 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09266204
CAS číslo: 693232-06-3