Tisk…
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942429-1G OR942429-250MG
APOSOR942429-1GEA 2940 CZK
APOSOR942429-1G APOSOR942429-250MG
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde 95%
3-Hydroxy-4-methyl-benzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632496
CAS číslo: 57295-30-4