Tisk…
N,N,4-Trimethylpyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942385-1G OR942385-250MG
APOSOR942385-1GEA 16340 CZK
APOSOR942385-1G APOSOR942385-250MG
N,N,4-Trimethylpyridin-2-amine 95%
N,N,4-Trimethylpyridin-2-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015432
CAS číslo: 20173-72-2