Tisk…
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942363-1G OR942363-250MG
APOSOR942363-1GEA 1990 CZK
APOSOR942363-1G APOSOR942363-250MG
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999197
CAS číslo: 340131-70-6