2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942360-1G
OR942360-250MG
APOSOR942360-1GEA
7440
CZK
APOSOR942360-1G
APOSOR942360-250MG
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine 95%
2-Amino-5-chloro-4-cyanopyridine
Vzorec:
C₆H₄ClN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26792763 CAS číslo: 1393106-21-2 |