Tisk…
7-Methoxyisochroman-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942314-1G OR942314-250MG
APOSOR942314-1GEA 8200 CZK
APOSOR942314-1G APOSOR942314-250MG
7-Methoxyisochroman-4-one 95%
7-Methoxyisochroman-4-one
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09744076
CAS číslo: 54212-34-9