Tisk…
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (E)-Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate
OR942301-1G OR942301-5G
APOSOR942301-1GEA 1210 CZK
APOSOR942301-1G APOSOR942301-5G
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,195 g/mol
Bod tání: 86…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00157179
CAS číslo: 58045-41-3