Tisk…
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942291-1G OR942291-250MG
APOSOR942291-1GEA 2690 CZK
APOSOR942291-1G APOSOR942291-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272238
CAS číslo: 25957-65-7